Print…
Cyclohexyldiphenylphosphine 98%
Atenção
ACRO406100050EA 79.6 EUR
ACRO406100050 ACRO406100010
Cyclohexyldiphenylphosphine 98%
Cyclohexyldiphenylphosphine
Fórmula: C₁₈H₂₁P
Peso Molecular: 268,33 g/mol
Ponto de Fusão: 53 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00046360
Número CAS: 6372-42-5
EINECS: 228-904-2
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
GC ≥97.5 %