Print…
Cyclohexyldiphenylphosphine oxide ≥98%
Fornecedor: ALFA AESAR
Atenção
L00698.03EA 21.4 EUR
L00698.03 L00698.06
Cyclohexyldiphenylphosphine oxide ≥98%
Cyclohexyldiphenylphosphine oxide
Fórmula: C₁₈H₂₁OP
Ponto de Fusão: 166…167 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014301
Número CAS: 13689-20-8
EINECS: 237-204-6
UN: 0000