Print…
Isosorbide dimethyl ether 99%
Fornecedor: Thermo Scientific
ACRO369910250EA 47.1 EUR
ACRO369910250 ACRO369911000
Isosorbide dimethyl ether 99%
Isosorbide dimethyl ether
Fórmula: C₈H₁₄O₄
Peso Molecular: 174,20 g/mol
Ponto de ebulição: 93…95 °C (,1hPa)
Ponto de Inflamação: 120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064828
Número CAS: 5306-85-4
EINECS: 226-159-8
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %