Estrone, Supelco®
Fornecedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
46573-250MGEA
57.8
EUR
46573-250MG
Estrone, Supelco®
Estrone
Fórmula:
C₁₈H₂₂O₂ |
Número MDL :
MFCD00003620 Número CAS: 53-16-7 EINECS: 200-164-5 |