Print…
Estriol, Supelco®
Fornecedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
46565-100MGEA 107 EUR
46565-100MG
Estriol, Supelco®
Estriol
Fórmula: C₁₈H₂₄O₃
Número MDL : MFCD00003691
Número CAS: 50-27-1
EINECS: 200-022-2