Print…
3-Ethyl-2-methylbenzothiazolium iodide, Sigma-Aldrich®
377007-5GEA 122 EUR
377007-5G
3-Ethyl-2-methylbenzothiazolium iodide, Sigma-Aldrich®
3-Ethyl-2-methylbenzothiazolium iodide
Fórmula: C₁₀H₁₂INS
Peso Molecular: 305,1785 g/mol
Número MDL : MFCD00044134
Número CAS: 3119-93-5
EINECS: 221-494-6