Print…
5,6-Dimethyl-2,1,3-benzothiadiazole ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
B20755.03EA 103 EUR
B20755.03 B20755.06
5,6-Dimethyl-2,1,3-benzothiadiazole ≥97%
5,6-Dimethyl-2,1,3-benzothiadiazole
Fórmula: C₈H₈N₂S
Peso Molecular: 164,23 g/mol
Ponto de Fusão: 83…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00174277
Número CAS: 1887-60-1