Print…
Óxido de Zircónio (IV) ≥99% (metals basis excluding Hf) estabilizada, pó -325 Mesh (max. 4% Hf)
Fornecedor: Thermo Scientific
Estabilização: Stabilised with ytria (Y₂O₃) 10-15%
36272.22EA 113 EUR
36272.22 36272.36
Óxido de Zircónio (IV) ≥99% (metals basis excluding Hf) estabilizada, pó -325 Mesh (max. 4% Hf)
Óxido de Zircónio (IV)
Fórmula: ZrO₂
Peso Molecular: 123,22 g/mol
Ponto de ebulição: ∼5000 °C
Ponto de Fusão: ∼2700 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011310
Número CAS: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2