2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% (w/w) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Scientific
|
Atenção
|
ACRO257740050EA
595
EUR
ACRO257740050
ACRO257740025
ACRO257740010
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% (w/w) em solução aquosa
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
Fórmula:
C₅H₄NNaOS Peso Molecular: 149,15 g/mol Ponto de Fusão: –30 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01941547 Número CAS: 3811-73-2 EINECS: 223-296-5 UN: 3082 ADR: 9,III |
Appearance | Yellow to amber Solution |
pH | 8.5 to 10.5 (10 % at 20°C) |
Titration with HClO4 | 40 to 42 % |