Benzyl butyl phthalate-[ring-D4]
Fornecedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16168010EA
107
EUR
EHERC16168010
Benzyl butyl phthalate-[ring-D4]
Benzyl butyl phthalate-[ring-D₄]
Fórmula:
C₁₉H₁₆D₄O₄ |
Número CAS:
93951-88-3 |