Print…
Bis(triphenylphosphine)nickel(II) iodide
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
18869.04EA 94.5 EUR
18869.04 18869.09
Bis(triphenylphosphine)nickel(II) iodide
Bis(triphenylphosphine)nickel(II) iodide
Fórmula: C₃₆H₃₀I₂NiP₂
Peso Molecular: 837,08 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015866
Número CAS: 82308-17-6