Print…
Reinecke's salt ACS
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
ACRO423330250EA 70.1 EUR
ACRO423330250 ACRO423335000 ACRO423331000
Reinecke's salt ACS
Reinecke's salt
Fórmula: C₄H₁₀CrN₇S₄
Ponto de Fusão: 270 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00151654
Número CAS: 13573-16-5
EINECS: 237-003-3
Encomendar
Appearance Red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Gravimetry ≥93.0 %
Sensitivity passes test
Insoluble matter ≤0.05 % (in dilute HCl)