Reinecke's salt ≥93.0% ACS, Fluka™
|
Atenção
|
183687-100GEA
338.18
EUR
183687-100G
183687-25G
Reinecke's salt ≥93.0% ACS, Fluka™
Reinecke's salt
Fórmula:
C₄H₁₀CrN₇S₄ Ponto de Fusão: 268-272 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00066638 Número CAS: 13573-16-5 EINECS: 237-003-3 |
Assay | Min. 93.0 % |
Insoluble in HCl | Max. 0.05 % |
Test of sensitivity | complying |