Print…
Hexaamminenickel(II) bromide ≥99.999% (metals basis)
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
44482.14EA 111 EUR
44482.14
Hexaamminenickel(II) bromide ≥99.999% (metals basis)
Hexaamminenickel(II) bromide
Fórmula: H₁₈Br₂N₆Ni
Peso Molecular: 320,68 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039935
Número CAS: 13601-55-3