Print…
Hafnium(IV) acetylacetonate ≥97%
Atenção
42463.06EA 134 EUR
42463.06 42463.03 42463.14
Hafnium(IV) acetylacetonate ≥97%
Hafnium(IV) acetylacetonate
Fórmula: C₂₀H₂₈O₈Hf
Ponto de Fusão: 193 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044997
Número CAS: 17475-67-1