Print…
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')titanium(III)
Atenção
40621.03EA 132 EUR
40621.03 40621.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')titanium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')titanium(III)
Fórmula: C₃₃H₅₇O₆Ti
Peso Molecular: 597,669 g/mol
Ponto de ebulição: 75 °C (0,1 mmHg) (sublimação)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00145466
Número CAS: 181418-64-4