Print…
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV) ≥99.99% (metals basis)
Fornecedor: Thermo Scientific
42028.03EA 49.7 EUR
42028.03 42028.14 42028.06
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV) ≥99.99% (metals basis)
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV)
MOCVD of zirconium
Fórmula: C₄₄H₇₆O₈Zr
Peso Molecular: 824,29 g/mol
Ponto de ebulição: 180 °C (0,1 mmHg) (sublimação)
Ponto de Fusão: 318…320 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00145380
Número CAS: 18865-74-2