Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium ≥99.99% (metals basis)
Fornecedor: Thermo Scientific
Sinônimos:
Ca(TMHD)2
41589.09EA
370
EUR
41589.09
41589.04
41589.02
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium ≥99.99% (metals basis)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium
Fórmula:
C₂₂H₃₈CaO₄ Peso Molecular: 406,57 g/mol Ponto de ebulição: 205 °C (0,1 mmHg) (sublimação) Ponto de Fusão: 202…206 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064757 Número CAS: 118448-18-3 |