Print…
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate ≥98%
Atenção
14539.06EA 264 EUR
14539.06
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate ≥98%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate
MOCVD of superconductors
Fórmula: C₂₂H₃₈BaO₄·H₂O
Peso Molecular: 521,877 g/mol
Ponto de ebulição: 225 °C (0,3 mmHg)
Ponto de Fusão: 172 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06200255
Número CAS: 17594-47-7
UN: 1564
ADR: 6.1,III