Print…
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium ≥99.99% (metals basis excluding Sr)
Atenção
41340.06EA 249 EUR
41340.06
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium ≥99.99% (metals basis excluding Sr)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium
Fórmula: C₂₂H₃₈BaO₄
Peso Molecular: 503,85 g/mol
Ponto de ebulição: 225 °C (0,3 mmHg)
Ponto de Fusão: 200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00058709
Número CAS: 17594-47-7
UN: 1564
ADR: 6.1,III