Print…
Tampões de ouvidos reutilizáveis, Rockets®
Fornecedor: Moldex
Rockets®
111-1161EA 95.6 EUR
111-1161 111-1160
Tampões de ouvidos reutilizáveis, Rockets®
Tampões de ouvidos Tampões de ouvidos reutilizáveis
Estes tampões de ouvidos proporcionam uma boa proteção na maioria dos ambientes ruidosos.
  • A bolha de ar na ponta proporciona um conforto almofadado para um dia de utilização completo
  • Os rebordos macios e flexíveis proporcionam uma vedação superior e ajustam-se à maioria dos tamanhos dos canais auditivos
  • O suporte sólido garante uma inserção simples e o máximo conforto, com um nível de proteção elevado
RSR: 30 dB
Certificações: EN 352-2:2002
Fornecimento: cada par é fornecido com uma caixa de transporte Pocket-Pak® para os manter limpos quando não estão a ser utilizados.
Atenção: * Tamanho único.