Print…
Ácido clorídrico 4 mol/l, EMPROVE® EXPERT para produção biofarmacêutica
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atenção
1.37055.9950EA 0 EUR
1.37055.9950 1.37055.1000
Ácido clorídrico 4 mol/l, EMPROVE® EXPERT para produção biofarmacêutica
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Peso Molecular: 36,46 g/mol
Densidade: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,