Print…
Pipetas graduadas, BLAUBRAND®, USP, tipo 2, escoamento total
Fornecedor: Brand
BLAUBRAND® ETERNA
612-4756EA 106 EUR
612-4756 612-4757 612-4755 612-4754
Pipetas graduadas, BLAUBRAND®, USP, tipo 2, escoamento total
Pipetas Pipetas Graduadas
AR-Glas®
  • Calibrada para esvaziamento (TD,Ex), volume nominal no topo
  • Marcas e inscrições a esmalte azul de elevado contraste
  • Tempo de espera de 5 segundos
  • Adequado para tampões de algodão
  • Inclui certificado de lote USP, também disponível a pedido certificado individual USP
DIN EN ISO 835
Comprimento: 360 mm ± 10 mm
Certificações: DIN EN ISO 835. Marcação DE-M.
Atenção: Limites de erro USP: ± 0,01 ml
* Error limit USP: ± 0,01 ml