Print…
Pipetas volumétricas, BLAUBRAND®, 1 marca, classe AS, USP
Fornecedor: Brand
BLAUBRAND®
612-4789EA 57.4 EUR
612-4789 612-4792 612-4800 612-4791 612-4795 612-4796 612-4799 612-4793 612-4787 612-4785 612-4788 612-4798 612-4794 612-4786 612-4801 612-4790 612-4760 612-4797
Pipetas volumétricas, BLAUBRAND®, 1 marca, classe AS, USP
Pipetas Pipetas Volumétricas
AR-Glas®.
  • Calibradas para escoamento (TD, Ex)
  • Marca anelar e inscrições em esmalte azul
  • Tempo de espera de 5 segundos
  • Certificado de lote USP; Disponível certificado individual USP mediante pedido
Certificações: DIN EN ISO 648; Marcação DE-M