Esses registradores de dados de uso único são adequados para monitoramento de temperatura de uso único durante o transporte de produtos farmacêuticos, alimentos, medicamentos e outros bens sensíveis à temperatura ou perecíveis.
- Limite superior e inferior configurável com indicação visual (LED vermelho)
- Logger é programável através da ferramenta de configuração online gratuita
- Opcionalmente programável via software compatível com FDA 21 CFR Parte 11: Winlog.basic
- Elimina procedimentos de IQ / OQ caros e demorados por meio de um processo de relatório padrão
Eles fornecem alta precisão e têm uma conexão USB conveniente, permitindo a geração automática de PDF de valores medidos. Conecte o logger a qualquer PC após o transporte e obtenha os dados medidos em um documento PDF padrão sem nenhum software adicional.
Certificações: DIN EN 12830 (S, T, C, D, 1), ATP.
Fornecimento: fornecido com uma pilha botão de lítio.