Print…
Frascos, boca larga octogonal, com tampa de rosca
Fornecedor: Corning Life Sciences
Corning®
391-0430EA 262.65 EUR
391-0430 391-0432 391-0435 391-0433 391-0431 391-0434
Frascos, boca larga octogonal, com tampa de rosca
Frascos Frascos de Plástico
PET, transparente, com tampa de rosca em HDPE.
  • Embalados em tabuleiros convenientes e dentro de sacos exteriores para assegurar a limpeza
  • Frascos esterilizados a SAL 10-6 e com certificação não pirogénicos
  • Frascos conforme USP classe VI com validação não citotóxicos e não hemolíticos
Ideal para armazenamento e amostragem de meios, soluções biológicas e outras soluções aquosas. A resina PET torna os frascos leves, resistentes a quebras e transparentes. Tampa de rosca em HDPE inviolável e à prova de fugas. Graduações moldadas para medições precisas.