Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
spe-fase-estacionaria
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/54/18989754.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
Ordenar por:
Fornecedor:  NOVABIOCHEM (PART OF CNBI)
Descrição:   An acid-labile resin for the continuous flow and batch Fmoc SPPS of peptide amides. This resin is prepared by derivatization of NovaPEG amino resin wi...
Fornecedor:  Avantor Performance Materials
Descrição:   Solid phase extraction as the sample preparation technique often requires stationary phases stable in the whole pH range. Styrene-divinylbenzene (SDB)...
Fornecedor:  G-Biosciences
Descrição:   Sulfo SANPAH: Sulfosuccinimidyl 6-(4’-azido-2’-nitrophenylamino) hexanoate, non membarane permeable, water soluble
Fornecedor:  Avantor Performance Materials
Descrição:   Florisil®, 60 - 100 mesh, activated at 675 °C
Fornecedor:  Acros Organics
Descrição:   Silica gel, C8-RP, 12%C, ca. 1,2 mmol/g, particle size 40 - 63 μm
Código de Artigo: (ACRO360150500)
Fornecedor:  Acros Organics
Descrição:   Silica gel, C4-RP, 8%C, ca. 1,5 mmol/g, particle size 40 - 63 μm
UOM:  1 * 50 g
Fornecedor:  VARIAN
Descrição:   Bondesil™ EnvirElut bulk sorbent, 40 µm
Fornecedor:  VARIAN
Descrição:   Strongly basic anion exchanger, Cl⁻ form. Moist, light yellow spherules.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 18
  1  2  3  Próxima