Gostaria de reiniciar sessão?
Filtros Whatman™ para análises de água, ar e solos
Resultados analíticos exatos e fiáveis são importantes na monitorização do ar, da água e do solo para testes ambientais. A GE sabe que necessita de estar seguro de que a sua etapa de filtração é eficiente e reprodutível, e que preserva a integridade da sua amostra. Quer utilize um dos nossos papéis de fibra de vidro, filtros de seringa ou outros produtos Whatman™, pode contar com a GE para compreender a importância da qualidade.
Análise de água    Análise de ar    Análise de solo
NOVOS filtros RTU* disponíveis!
* Prontos a usar
40 anos de experiência em análises e preparação de amostras ambientais em 21 minutos
Topo
Filtros Whatman™ para testes de água
Com os filtros Whatman™, pode testar as suas amostras de acordo com os requisitos ambientais de testes de água. É necessário efetuar os seguintes testes:
  • análise de sólidos
  • análise de metais
  • preparação de amostras de dissolução de iões 
  • teor de carbono orgânico dissolvido
  • HPLC, UHPL, ICP-MS
  • análise microbiológica
A Whatman™ desenvolveu filtros específicos para garantir resultados fiáveis e para lhe permitir efetuar cada análise facilmente, mesmo a partir de amostras críticas.
Por exemplo, os filtros em fibra de vidro 934-AH RTU, fornecidos num formato pré-lavado e pré-pesado, permitem poupar bastante tempo ao efetuar a análise de sólidos em suspensão.
Os filtros de seringa GD/XP, que incluem um sistema integrado de pré-filtração com uma pilha de pré-filtros de camada dupla e uma última membrana de 0,45 mícrones, permitem uma fácil filtração de amostras difíceis de filtrar. Além disso, o pré-filtro em polipropileno minimiza os iões extraíveis, o que os torna adequados para a análise de vestígios metálicos por ICP-MS. Descubra como o Anotop™ IC, o Puradisc Aqua 30, o Puradisc, o Spartan, o GD/XP e o GD/X™, bem como o Mini-Uniprep o podem ajudar!
Testemunho de cliente: filtros Whatman™ para testes de qualidade da água
Novo: a família de RTU (prontos a usar) foi agora alargada com os filtros
GF/C RTU para matérias dissolvidas e em suspensão, de acordo com a norma EN872
934-AH RTU para matérias voláteis, em conformidade com o método padrão para laboratórios 2540 C e D da EPA nos EUA
Prontos a usar: pré-lavados, secos/calcinados, refrigerados, desidratados, pesados com 4 casas decimais e colocados em bandejas rotuladas/com código de barras e caixa com código de barras 
Análise física
Os sólidos suspensos, dissolvidos e voláteis totais devem ser determinados usando filtros de fibra de vidro. Os filtros de fibra de vidro 934-AH RTU estão prontos a usar!
Glass microfibre filters without binder, grade GF/C, Whatman
Application:
Filters for total suspended, dissolved and volatile solids analysis
Highlight 1:
Retention of very fine particles
Highlight 2:
Particle rentention 1,2 µm
Standard Method Compliance:
EN 872
Filter name:
GF/C
Filter type:
Glass fiber filters
Glass microfibre filters without binder, grade 934-AH, Whatman
Application:
Filters for total suspended, solids analysis
Highlight 1:
High loading capacity
Standard Method Compliance:
2540D
Filter name: 934-AH
Filter Type: Glass fiber filter
Novo RTU para matérias voláteis disponível
Filtros de microfibra de vidro, 934-AH™ RTU, Whatman
Aplicação:
Filtros para análise de matérias totais em suspensão
Destaque 1:
Prontos para utilização: pré-lavados e pré-pesados
Destaque 2:
Cada bandeja possui um código de barras único
Método com conformidade com a norma:
2540D
Nome do filtro: 934-AH RTU
Tipo de filtro: Filtro de fibra de vidro
Filtros de microfibras de vidro sem material ligante, grau GF/C RTU, Whatman
Aplicação:
Filtros para análise de matérias totais em suspensão, dissolvidas e voláteis
Destaque 1:
Prontos para utilização: pré-lavados, secos, refrigerados e pesados
Destaque 2:
Perda de massa certificada <0,017 mg/cm2 
Método com conformidade com a norma:
EN 872
FNome do filtro:GF/C RTU
Tipo de filtro: Filtro de fibra de vidro
Demo of Glass microfiber filters, 934-AH™ RTU, Whatman
Análise química
A análise química é normalmente realizada usando instrumentação analítica. A filtração das amostras de água antes da análise é uma boa prática para eliminar partículas indesejadas da análise e proteger os instrumentos de compostos potencialmente prejudiciais.
Nesta seção pode encontrar filtros para:
  • determinação de metais pesados dissolvidos (filtros de seringa GD/XP ™, filtros em linha Polydisc ™ GW e Polycap ™ GW)
  • preparação de amostras de iões em dissolução (filtros de seringa Anotop ™ IC)
  • determinação de carbono orgânico dissolvido (DOC) (filtros de seringa Purasdisc™ Aqua 30)
Syringe Filters, GD/XP™, Whatman
Application:
Dissolved heavy metals analysis
Highlight 1:
For hard-to filter samples
Highlight 2:
Suitable for metal trace analysis
Filter name:
GD/XP™
Filter Type:
SYRINGE FILTERS
In-Line Filters, Polydisc™ GW, Whatman
Application:
Dissolved heavy metals analysis
Highlight 1:
For ground water samples
Filter name:
POLYDISC™ GW
Filter Type:
In-Line FILTERS
Groundwater Sampling Capsules, Polycap™ GW, Whatman
Application:
Dissolved heavy metals analysis
Highlight 1:
For ground water samples
Filter name:
POLYCAP™ GW
Filter Type:
In-Line FILTERS
Syringe Filters, Anotop™, Whatman
Application:
Dissolved ions analysis
Highlight 1:
Certified and guaranteed low levels of anion leaching
Filter name:
ANOTOP™ IC
Filter Type:
SYRINGE FILTERS
Syringe Filters, Puradisc™ Aqua 30, Whatman
Application:
Dissolved organic carbon analysis
Highlight 1:
Prewashed
Filter name:
PURADISC™ AQUA30
Filter Type:
SYRINGE FILTERS
Request Whatman filter samples for WATER
HPLC/UHPLC e outras técnicas
HPLC/UHPLC, e outras técnicas
Para proteger os seus instrumentos e as suas amostras, utilize os seguintes filtros:
Syringe Filters, SPARTAN™, Whatman
Application:
Low solids content
Highlight 1:
HPLC certified
Filter name:
SPARTAN
0Filter Type:
SYRINGE FILTERS
Syringe Filters, Puradisc™, Whatman
Application:
Low solids content
Highlight 1:
Wide range of membranes, pore sizes and diameters
Filter name:
PURADISC
Filter Type:
SYRINGE FILTERS
Syringe Filters, GD/X™, Whatman
Application:
Hard-to-filter samples
Highlight 1:
With prefiltration stack of glass fiber filter
Highlight 2:
Three to seven times more sample volume than standard syringe filters
Filter name:
GD/X
Filter Type:
SYRINGE FILTERS
Syringe Filters, GD/XP™, Whatman
Application:
Hard-to-filter samples
Highlight 1:
With polypropylene prefilter stack
Highlight 2:
Minimize the levels of ion extractables
Filter name:
GD/XP
Filter Type:
SYRINGE FILTERS
Syringeless Filters, Mini-UniPrep™ G2
Application:
HPLC/GC autosamplers
Highlight 1:
All-in-one filter and autosampler vial
Highlight 2:
With GLASS autosampler vial
Filter name:
MINIUNIPREP G2
Filter Type:
SYRINGELESS FILTERS
Syringeless Filters, Mini-UniPrep™
Application:
HPLC/GC autosamplers
Highlight 1:
All-in-one filter and autosampler vial
Highlight 2:
With PLASTIC autosampler vial
Filter name:
MINIUNIPREP
Filter Type:
SYRINGELESS FILTERS
Analytical Scientist Report
Request Whatman filter samples for WATER
Demo of Whatman GD/X™ syringe filter
Análise microbiológica
Itens relacionados
A VWR possui uma gama completa de consumíveis, equipamentos e reagentes para análises ambientais. Utilize a ferramenta de pesquisa na nossa página inicial ou contate-nos.
Contact
Top
Filtros Whatman™ para testes de ar
A monitorização da qualidade do ar é cada vez mais importante devido à presença de grande quantidade de poluentes atmosféricos no ar ambiente. As fontes de emissão podem ser naturais ou causadas por indústrias, agricultura ou transporte. As partículas Ultrafinas (UFPs) tornaram-se uma área chave de interesse na monitorização ambiental e estudos relacionados, pois demonstraram ter impactos potencialmente significativos na qualidade do ar na saúde.
Os metais pesados, químicos orgânicos e inorgânicos, como o ozono, carbonos orgânicos voláteis, SO2, NO2, CO, benzoato ou amianto devem também ser monitorizados.
A Whatman™ pode apoiá-lo com filtros dedicados para a monitorização de partículas; para amostragem em ambientes normais ou agressivos; para testes de radioatividade, metais ou amianto.
Faça a sua escolha entre 13 tipos diferentes de filtros Whatman ™:
  • PM2,5
  • GF/A
  • EPM 2000
  • GF10
  • TE membranes
  • QM-A quartz fiber filters
  • QM-H quartz fiber filters
  • QM-A quartz thimbles
  • QM-H quartz thimbles
  • Glass microfiber reels
  • WME
  • Nucleopore™ membranes
  • Cyclopore™ membranes
Análise de partículas
Amostragem manual em ambientes normais
Glass Microfibre Filters with Binder, Grade GF 10, Whatman
Application:
Manual sampling of ambient air particulate (normal environment)
Highlight 1:
Extreme mechanical stability
Highlight 2:
Used up to 180 °C
Filter name:
GF10
Filter Type:
GLASS FIBER FILTERS
Extraction thimbles, Whatman
Application:
Manual sampling of ambient air particulate (normal environment)
Highlight 1:
For stack gases
Highlight 2:
Used up to 500 °C
Name filter:
GLASS FIBRE THIMBLES
Filter Type:
GLASS FIBRE THIMBLES
Membrane Filters, PTFE, TE Range, Whatman
Application:
Manual sampling of ambient air particulate (normal environment)
Highlight 1:
High chemical compatibility
Highlight 2:
Low chemical background interference
Filter name:
TE PTFE
Filter Type:
PTFE MEMBRANE FILTERS
Glass Microfibre Filters without Binder, Grade GF/A, Whatman
Application:
Manual sampling of ambient air particulate (normal environment)
Highlight 1:
For gravimetric determination, PM10
Highlight 2:
High-flow rate
Filter name:
GF/A
Filter Type:
GLASS FIBER FILTERS
Glass Microfibre Filters for Air Sampling, Grade EPM 2000, Whatman
Application:
Manual sampling of ambient air particulate (normal environment)
Highlight 1:
For gravimetric determination, PM10
Highlight 2:
Used in high-volume PM-10 air sampling equipment
Name filter:
EPM2000
Filter Type:
GLASS FIBER FILTERS
Membrane filters for air sampling, PTFE, Grade PM 2,5, Whatma
Application:
Manual sampling of ambient air particulate (normal environment)
Highlight 1:
For PM 2.5 determination. High chemical compatibility
Highlight 2:
Low chemical background interference
Standard Method compliance:
EPA PM 2.5 (requirements of 40 CFR Part 50 Appendix L)
Filter name:
PM 2.5 PTFE
Filter Type:
PTFE MEMBRANE FILTERS
Amostragem manual em ambientes agressivos
Quartz Microfibre Filters for Air Sampling, Grade QM-A, Whatman
Application:
Manual sampling of ambient air particulate (aggressive environment)
Highlight 1:
For stack gases. High-purity quartz.
Highlight 2:
Used up to 800 °C
Filter name:
QM-A
Filter Type:
QUARTZ FIBER FILTERS
Pure Quartz Air Sampling Filters, Grade QM-H, Whatman
Application:
Manual sampling of ambient air particulate (aggressive environment)
Highlight 1:
100% pure quartz
Highlight 2:
Used up to 900 °C
Type of filter:
QM-H
Filter Type:
QUARTZ FIBER FILTERS
Extraction Thimbles, High Purity, Quartz, Whatman
Application:
Manual sampling of ambient air particulate (aggressive environment)
Highlight 1:
High-purity quartz. For stack gases.
Highlight 2:
Used up to 800 °C
Filter name:
QUARTZ FIBER THIMBLES
Filter Type:
QUARTZ FIBER THIMBLES
Amostragem automática
Glass Microfibre Filters with Binder, Grade GF 10, Whatman
Application:
Automated sampling of ambient air particulate
Highlight 1:
Extreme mechanical stability
Highlight 2:
Used up to 180 °C
Filter name:
GF10 REELS
Filter Type:
GLASS MICROFIBER REELS
Amostragem para análise de radioativos e metais
Glass Microfibre Filters without Binder, Grade GF/A, Whatman
Application:
Sampling of radioactive air pollution
Highlight 1:
Suitable to absorb radioactive iodine
Highlight 2:
High-flow rate
Filter name:
GF/A
Filter Type:
GLASS FIBER FILTERS
Application Specific Filter Papers, Grade 72, Whatman
Application:
Sampling of radioactive air pollution
Highlight 1:
Suitable to absorb radioactive iodine
Filter name :
Grade 72
Filter Type:
GLASS FIBRE/CELLULOSE FILTER PAPER
Filtros para a determinação de metais
Membrane Filters, Mixed Cellulose Ester, Whatman
Application:
Filters for the determination of metals in ambient particulate
Highlight 1:
Good-flow rate and strenght
Highlight 2:
Wide range of porosities
Filter name:
MCE
Filter Type:
MCE MEMBRANE FILTERS
Análise química
A monitorização da poluição do ar a partir de chaminés, fumos e aerossóis requer um filtro capaz de suportar ambientes quimicamente agressivos e altas temperaturas. Também é necessária alta pureza para esta aplicação.
Filtros para análise de metais pesados
Quartz Microfibre Filters for Air Sampling, Grade QM-A, Whatman
Application:
Heavy metals analysis
Highlight 1:
High-purity quartz
Highlight 2:
Used up to 800 °C
Filter name:
QM-A
Filter Type:
QUARTZ FIBER FILTERS
Pure Quartz Air Sampling Filters, Grade QM-H, Whatman
Application:
Heavy metals analysis
Highlight 1:
100% pure quartz
Highlight 2:
Used up to 900 °C
Type of filter:
QM-H
Filter Type:
QUARTZ FIBER FILTERS
Glass Microfibre Filters for Air Sampling, Grade EPM 2000, Whatman
Application:
Heavy metals analysis
Highlight 1:
Detailed chemical analysis of trace pollutants
Highlight 2:
Used in high-volume PM-10 air sampling equipment
Filter name:
EPM2000
Filter Type:
GLASS FIBER FILTERS
Extraction Thimbles, High Purity, Quartz, Whatman
Application:
Heavy metals analysis
Highlight 1:
High-purity quartz. Suitable for both solvent extraction and air sampling.
Highlight 2:
Used up to 800 °C
Filter name:
QUARTZ FIBER THIMBLES
Filter Type:
QUARTZ FIBER THIMBLES
Filtros para outros químicos orgânicos ou inorgânicos
Glass Microfibre Filters without Binder, Grade GF/A, Whatman
Application:
Other organic or inorganic chemicals
Highlight 1:
High-flow rate
Filter name:
GF/A
Filter Type:
GLASS FIBER FILTERS
Membrane Filters, PTFE, TE Range, Whatman
Application:
Other organic or inorganic chemicals
Highlight 1:
Increased durability for aggressive testing envirnments
Highlight 2:
High chemical compatibility
Type of filter:
TE PTFE
Filter Type:
PTFE MEMBRANE FILTERS
Quartz Microfibre Filters for Air Sampling, Grade QM-A, Whatman
Application:
Other organic or inorganic chemicals
Highlight 1:
High-purity quartz
Highlight 2:
Used up to 800 °C
Filter name:
QM-A
Filter Type:
QUARTZ FIBER FILTERS
Pure Quartz Air Sampling Filters, Grade QM-H, Whatman
Application:
Other organic or inorganic chemicals
Highlight 1:
100% pure quartz
Highlight 2:
Used up to 900 °C
Filter name:
QM-H
Filter Type:
QUARTZ FIBER FILTERS
Extraction Thimbles, High Purity, Quartz, Whatman
Application:
Other organic or inorganic chemicals
Highlight 1:
High-purity quartz. Suitable for both solvent extraction and air sampling.
Highlight 2:
Used up to 800 °C
Type of filter:
QUARTZ FIBER THIMBLES
Filter Type:
QUARTZ FIBER THIMBLES
Análise de amianto
Itens relacionados
A VWR possui uma gama completa de consumíveis, equipamentos e reagentes para análises ambientais. Utilize a ferramenta de pesquisa na nossa página inicial ou contate-nos.
Contact
Top
Filtros Whatman™ para testes de solos
Do ponto de vista ambiental, o solo é um elemento primário do ecossistema, juntamente com a água, ar e organismos vivos e, portanto, precisa ser protegido e preservado dos possíveis fenômenos de degradação. Por outro lado, o uso de fertilizantes para a atividade agrícola é um poderoso meio de aumentar a produtividade dos solos e, portanto, o rendimento das culturas.
A análise das amostras de solo exige que os compostos químicos sejam primeiro extraídos da sua matriz usando o pH e  modulação térmica e posteriormente concentrados. Azoto, pesticidas, fósforo, pH e sólidos retidos devem ser determinados em amostras de solo. Whatman ™ pode fornecer o produto certo para cada teste.
Request Whatman filter samples for SOIL
Análise de azoto de Kjeldahl
Análise de azoto de Kjeldahl
O teor de azoto do solo é tipicamente determinado com técnicas de Kjeldal, que envolvem a amostragem de uma quantidade exata de solo antes da transferência para um tubo de digestão. Para esta aplicação, devem ser utilizados barquinhos de pesagem  com baixo teor de azoto da Whatman ™ e depois filtrar a amostra com papel qualitativo.
Qualitative Filter Papers, Standard Grades, Grade 4 and 4V, Whatman
Application:
Kjeldal nitrogen analysis
Highlight 1:
For sample filtration prior to analysis
Filter name:
Grade 4
Filter Type:
FILTER PAPER
Kjeldahl Weighing Boats, Whatman
Application:
Kjeldal nitrogen analysis
Highlight 1:
Low nitrogen content
Type of filter:
Grade 609
Filter Type:
WEIGHING BOATS
Extração Soxhlet
Antes da análise por, por exemplo, por cromatografia gasosa (GC), os solos podem ser preparados usando extração de Soxhlet ou digestão por microondas. Os cartuchos de extração são amplamente utilizados para esta técnica. Para remover partículas finas e proteger o seu GC use filtros de seringas específicos.
Extraction Thimbles, Whatman
Application:
Soxhlet extraction
Filter name: CELL THIMBLES
Filter Type: CELLULOSE THIMBLES
Espectrofotometria e cromatografia
A maioria dos testes de elementos vestigiais são baseados na extração de solo e na medição da sua concentração na fase líquida do solo, utilizando, por exemplo, espectrometria de emissão atómica de plasma acoplado indutivamente (ICP-AES). A amostra geralmente precisa ser filtrada através de um filtro de fibra de vidro ou papel de filtro qualitativo para garantir que não vai obstruir os nebulizadores nem interfirir com a injeção no instrumento de análise. Se digerida com acqua regia, a amostra pode ser filtrada através de um papel de filtro sem cinzas.
Syringe Filters, SPARTAN™, Whatman
Application:
Spectrophotometry and Chromatography
Highlight 1:
HPLC certified
Filter name:
SPARTAN
Filter Type:
Glass fiber filter
Syringe Filters, Puradisc™, Whatman
Application:
Spectrophotometry and Chromatography
Highlight 1:
Wide range of membranes, pore sizes and diameters
Filter name: PURADISC
Filter Type: Glass fiber filter
Syringe Filters, GD/X™, Whatman
Application:
Spectrophotometry and Chromatography
Highlight 1:
With prefiltration stack of glass fiber filter
Highlight 2:
Three to seven times more sample volume than standard syringe filters
Filter name:
GD/X
Filter Type:
Syringe filters
Syringe Filters, GD/XP™, Whatman
Application:
Hard-to-filter samples
Highlight 1:
With polypropylene prefilter stack
Highlight 2:
Minimize the levels of ion extractables
Filter name:
GD/XP
Filter Type:
Syringe filters
Syringeless Filters, Mini-UniPrep™ G2, Whatman
Application:
Spectrophotometry and Chromatography
Highlight 1:
All-in-one filter and autosampler vial
Highlight 2:
With GLASS autosampler vial
Filter name:
MINIUNIPREP G2
Filter Type:
Glass fiber filter
Syringeless Filters, Mini-UniPrep™, Whatman
Application:
Spectrophotometry and Chromatography
Highlight 1:
All-in-one filter and autosampler vial
Highlight 2:
With PLASTIC autosampler vial
Filter name:
MINIUNIPREP
Filter Type:
Glass fiber filter
Demo of Whatman GD/X™ syringe filter
Colorimetria para análise de fósforo
Graças à análise do fósforo no solo é possível determinar a quantidade de fertilizante necessária para alcançar o crescimento máximo da planta. Para determinar o teor de fósforo, o solo é extraído com uma solução química e o teor de fósforo no extrato é medido por colorimetria. A filtração do extrato através de um papel de filtro qualitativo é necessária antes da análise. Se for utilizado um método automático é  necessário um filtro resistente a ácidos.
Quantitative Filter Papers, Ashless Grades, Grade 41, Whatman
Application:
Colorimetry for phosphorous analysis
Filter name: Grade 41
Filter Type: FILTER PAPER
Análise de pH
O pH do solo é vital para a retenção dos minerais. Algumas plantas têm requisitos de pH muito particulares. Existem várias formas de medir o pH do solo. O papel Litmus / pH é um método rápido e barato para testar o pH do solo quando um medidor de pH não está disponível ou quando não são necessários valores altamente precisos. Ao preparar a sua amostra de solo, use um papel de pesagem para pesar o solo antes de adicionar água. Os papéis de filtro podem ser usados para remover partículas desnecessárias da suspensão.e suspension.
pH indicator papers, Whatman
Application:
pH Analysis
Highlight 2:
Universal indicators
Filter name:
PHANPEHA
Filter Type:
INDICATOR PAPERS
Filtros Whatman™ para clarificação de amostras e retenção de sólidos
Vários métodos de teste exigem que os componentes líquidos de uma solução sejam separados da matéria em suspensão antes da análise. A GE oferece uma vasta escolha de papéis de filtro de celulose com diferentes níveis de taxa de fluxo, capacidade de carga e resistência a produtos químicos, para apoiar estas aplicações.
Filtros de papel: Guia de seleção
Itens relacionados
A VWR possui uma gama completa de consumíveis, equipamentos e reagentes para análises ambientais. Utilize a ferramenta de pesquisa na nossa página inicial ou contate-nos.
Contact