Gostaria de reiniciar sessão?
NOVIDADE - Lançamento da gama VWR para cultura de tecidos!
NOVIDADE - Lançamento da gama VWR para cultura de tecidos! Nova gama de consumíveis para cultura de tecidos VWR Collection:
  • Excelente aderência e crescimento consistente das células
  • Fabricados em ambiente de sala limpa classe 100
  • Produzidos com poliestireno virgem 100% USP VI
  • Esterilização por raios gama
  • Certificados como não pirogénicos
Excelente relação custo - qualidade para a cultura de tecidos de rotina!