Gostaria de reiniciar sessão?
Merck e Merck Millipore para a indústria farmacêutica
Solventes Lichrosolv® e EMSURE®, ácidos, sais, colunas de cromatografia Chromolith® e amostradores de ar MAS-100 NT® para a sua aplicação na indústria farmacêutica.
Merck e Merck Millipore para a indústria farmacêutica
Adora os produtos químicos da Merck, mas tem dificuldades em encontrar o produto certo para a sua aplicação farmacêutica? Não procure mais!
A Merck desenvolveu esta campanha para a indústria farmacêutica para lhe oferecer uma visão geral de todas as possibilidades para as suas aplicações. 
Desde o famoso acetonitrilo 1.00030.2500 aos sistemas Merck Millipore Milli Q para a água de laboratório de que necessita. Descubra uma seleção de solventes, ácidos, bases, padrões para ICP, sistemas de água, etc. 
Tudo o que precisa para cromatografia, amostragem de ar e análise ambiental, controlo de qualidade, preparação de amostras, determinação da água, análise de elementos, etc.
I&D
Topo
Chromolith® WP300 columns for bio applications
The new Chromolith® WP300 columns are designed specifically for bio applications. Wide pore (WP) 300A monolithic silica columns are made of a single continuous bed- rod of high purity porous silica that is then bonded with C18, C8 and C4. Protein benefits of preparative columns:
  • High biorecovery and special selectivities for biomolecules
  • High speed separation possible
  • Substantially longer column lifetime
  • High resistance to column blockage
  • Cost savings from higher sample throughput and column durability
See Chromolith® WP300 products
Colunas Chromolith®HR com alta resolução
As colunas Chromolith® são únicas em cromatografia e consistem numa única vareta de sílica monolítica de elevada pureza. O resultado é uma estrutura de poros bimodal única que conduz a um desempenho cromatográfico significativamente melhorado em termos de eficiência de separação e de contrapressão da coluna.
Ver produtos Chromolith® HR
Solventes LiChrosolv®
Os solventes LiChrosolv® são ideais para separações reprodutíveis.
Vantagens dos solventes LiChrosolv®:
  • Documentados como sendo adequados para a deteção por UV,  fluorescência e de massa, bem como para a utilização em UHPLC
  • Separação com o pico de linha de base otimizada
  • Alta resolução e sensibilidade
  • Linha de base sem interferências para melhor reprodutibilidade
  • Descubra, por exemplo, as especificações de acetonitrilo hypergrade (MERC1.00029.2500) e o Certificado de análise
Ver solventes Lichrosolv®
Solventes para cromatografia gasosa e LC-MS
A análise exata de solventes residuais em medicamentos com cromatografia gasosa headspace, a análise vestigial orgânica e os métodos baseados em LC-MS requerem solventes muito puros com concentrações extremamente baixas dos solventes residuais definidos.
A Merck desenvolveu gamas específicas para estas necessidades. Clique na gama para ver a seleção completa de produtos.
HPLC/UHPLC LC-MS Lichrosolv® Hypergrade
Outros Gradiente Lichrosolv® e Lichrosolv® isocrático
GC GC-MS Suprasolv® GC-MS/Unisolv®
Outros Suprasolv®/Unisolv®
Controlo de qualidade
Topo
MAS-100 NT® – amostradores de ar
O amostrador de ar MAS-100 NT® microbiano é um instrumento portátil desenvolvido para utilização em ambientes críticos. Estes dispositivos são compactos e sofisticados e proporcionam a mais elevada qualidade na monitorização microbiana do ar. As vantagens são as seguintes:
  • Muito fáceis de manusear
  • Hardware e software desenvolvido de acordo com GAMP 4
  • Um sensor de fluxo é utilizado para assegurar um fluxo de 100 SLPM ±2,5%
  • Validado de acordo com a norma EN ISO 14698 Parte 1 Anexo B
  • Cumpre todos os requisitos d50, utilizando uma cabeça de amostragem de 300 x 0,6 mm
Ver amostradores de ar da Merck   Solicite uma demonstração do MAS 100
Placas Envirocheck® prontas a usar
As Placas Envirocheck® prontas a usar são acondicionadas em embalagem tripla, submetidas a irradiação por raios gama e podem ser armazenadas à temperatura ambiente. Disponíveis em diâmetros de 55 e 90 mm, são ideais para os amostradores de ar MAS-100 NT®.
Vantagens:
  • Armazenamento entre +15 e +25 °C
  • Submetidas a irradiação por raios gama, embalagem tripla
  • H2O2 – saco interior impermeável
  • 4 neutralizantes
  • Prazo de validade longo – até 9 meses
Ver produtos Envirocheck®
Os ácidos, sais e solventes EMSURE®
Os ácidos, sais e solventes EMSURE® oferecem-lhe:
  • Precisão e fiabilidade – sempre
  • Comodidade e segurança
  • Conformidade regulamentar (ISO 6353, ACS, Reag. Ph. Eur.)
São testados para até 70 parâmetros no laboratório de controlo rigoroso da qualidade da Merck, em Darmstadt, Alemanha.
Descubra, por exemplo, as especificações de produto do ácido acético,Reag. Ph. Eur. reagente analítico
1.00063.1000.
As especificações incluem mais de 50 parâmetros, muito acima da quantidade de parâmetros
necessários para a Ph. Eur.
Ver produtos EMSURE®
Determinação fiável da água Aquastar™
Reagentes e padrões Aquastar™ Karl Fischer para resultados fiáveis na determinação do teor de água. A titulação Karl Fischer é um dos métodos mais exatos e rápidos para determinar o teor de água no intervalo de 10 ppm a 100%.
Os padrões Aquastar™ são adequados para a determinação de titulação ou verificação de instrumentos e estão em conformidade com os requisitos da acreditação segundo a norma DIN EN ISO/IEC 17025.
Contacte o seu representante de vendas local da VWR para receber a sua nota de aplicação ou o pack de demonstração para o desenvolvimento de método.
Ver produtos AquastarTM
Certipur® padrões de elementos múltiplos para ICP
Todos os padrões para ICP Certipur® da Merck estão em conformidade com as normas ISO 17025 e guia ISO 34. Estes padrões de elementos múltiplos são rastreáveis de acordo com os padrões primários e são fornecidos com um extenso Certificado de análise.
Ver produto ICP Certipur®
Ambiente
Topo
Ver espectrofotómetros Spectroquant®
Produção
Topo
TSB de elevada qualidade
Caldo de soja tríptica o (TSB) da Merck é testado para esterilidade e ausência de micoplasma. É fornecido num formato granulado de elevado desempenho, juntamente com uma embalagem tripla, pronta a utilizar em salas limpas.
Veja a seleção de TSB abaixo:
Caldo de soja tríptica, origem não animal, irradiado, embalagem tripla, 5 kg
Caldo de soja tríptica, irradiado, embalagem tripla, 5 kg
MSYNTH®plus para síntese orgânica
Os produtos MSYNTH®plus foram desenvolvidos para a síntese orgânica em ambientes regulamentados, para simplificar ao máximo a qualificação de matérias-primas. Esta gama está qualificada para utilização na síntese GMP e está otimizada para investigação, desenvolvimento de processos e produção. O portefólio inclui blocos de construção, reagentes, solventes, produtos químicos para processo e aditivos.
Ver produtos MSYNTH®plus
Geral
Topo
Ácidos em frascos Safebreak
Os frascos Safebreak da Merck são fabricados em vidro com revestimento de PE. Quando o vidro parte, as partículas são recolhidas pela camada de PE.
Ácidos em frascos Safebreak®
Extran®
Os agentes de limpeza Extran® foram desenvolvidos para utilização em laboratórios e instalações de produção. Estes agentes de limpeza garantem uma limpeza profunda isenta de resíduos. Todos os ingredientes ativos são biodegradáveis.
Ver produtos Extran®
Chemizorb®
Os absorventes Chemizorb® consistem em minerais porosos ou copolímeros sintéticos quimicamente inertes e capazes de absorver de 100 a 400% do seu peso em material líquido. O Chemizorb® é utilizado para remover os líquidos derramados de forma rápida e segura.
Ver produtos Chemizorb®
Sistema de purificação Milli-Q® IQ7000
O Milli-Q® IQ 7000 foi desenvolvido para garantir que as experiências estão protegidas contra vestígios de contaminantes iónicos. Um sistema ideal para água ultrapura, em combinação com o novo dispensador de água ultrapura Q-POD® !
  • Compacto e ergonómico
  • Dispensação simples e intuitiva
  • Lâmpada UV ecológica (sem Hg)
  • Meios de purificação com desempenho excecional
Ver produtos Milli-Q®