Gostaria de reiniciar sessão?
Controlo de desinfecções
Controlo de desinfecções
Tiras de teste qualitativas e quantitativas para verificar os processos de limpeza e desinfecção nas indústrias alimentares e produtos relacionados.
Merckoquant (MQ) é uma gama de tiras qualitativas que usa uma escala de cores para indicar a gama de concentração de um parâmetro em segundos sem necessidade de reagentes auxiliares.
A gama Reflectoquant (RQ) oferece tiras quantitativas que precisam de ser medidas num reflectómetro RQflex® 10, fornecendo resultados em menos de um minuto.
Brochuras a encomendar: w286183 "Missão cumprida da Merck" e w285102 "Análise de água e alimentos"
Testes de desinfecção e monitorização de resíduos da Merck
DESCARREGAR PDF