Gostaria de reiniciar sessão?
Espectrofotómetros PROVE - Experimente!
Espectrofotómetros PROVE - Experimente!
Simplifique a análise de água com uma nova gama de espectrofotómetros os Spectroquant®Prove 
Nova gama de instrumentos concebidos para satisfazer todos os requisitos para a análise de água - águas residuais, água processada ou água potável e bebidas.
Solicite uma demonstração/orçamento
  • O Live ID é um novo sistema de códigos de barras 2D rico em dados a utilizar em todos os testes ( em células ou com reagentes) para métodos de reconhecimento e transferência de dados "em tempo real", como a data de validade e o número de lote, com atualizações de calibração automáticas e complementares
  • Testes em células - Introdução direta da células redondas sem abrir nenhuma tampa
  • A função AQA Prime permite uma verificação e documentação completas em todas as fases do controlo de qualidade
  • Fácil limpeza- Suporte de cuvetes amovível
  • A verificação de matriz deteta facilmente interferências
Spectroquant® PROVE 100 Spectroquant® PROVE 300 Spectroquant® PROVE 600
Aplicações de rotina Medições sensíveis Análises complexas
A melhor opção para utilizar com testes em células e medições Vis A lâmpada de xénon de longa duração torna-os adequados para utilização intensiva em UV-Vis O sistema ótico UV-Vis topo de gama utiliza cuvetes com um comprimento de trajetória de até 100 mm. Excelente resolução e sensibilidade
1.73016.0001 1.73017.0001 1.73018.0001