Gostaria de reiniciar sessão?
Turbidez
Turbidez
Um indicador simples e incontestável de mudança na qualidade da água
A turbidimetria constitui um teste fundamental da qualidade da água: água potável, monitorização da águas residuais, águas industriais e muito mais…
A monitorização fiável da turbidez é uma componente essencial na produção de água potável, sendo que as organizações de saúde e segurança públicas de todo o mundo reconhecem a importância da medição deste parâmetro.
Uma mudança súbita na turbidez pode indicar uma fonte adicional de poluição (biológica, orgânica ou inorgânica) ou pode assinalar um problema no processo de tratamento da água.
Tem alguma questão sobre o tema da turbidez ou é um principiante e quer saber mais? Clique abaixo e efetue o download do folheto intitulado "Turbidity science".
A precisão de qualquer instrumento pode ser reduzida por interferências e erros. Para garantir o correto funcionamento do instrumento e fornecer respostas o mais precisas possível, é importante verificar a calibração. No folheto "Turbidity standards" encontra toda a informação necessária sobre esta matéria, efetue o download.
- Detalhes do produto
O turbidímetro de bancada da série TL23, Hach
Medições de confiança para uma turbidez de elevada qualidade
Um turbidímetro que simplifica os testes nas aplicações industriais e de águas residuais mais exigentes
  • Ecrã tátil a cores, intuitivo e fácil de utilizar
  • Fácil gestão e transferência de dados 
  • Precisão fácil de alcançar
Fornecido com células de amostras, padrões, acessórios
- Detalhes do produto
O novo TIR200 portátil da VWR
Para testes rápidos, precisos e fáceis no local
Da água potável às águas residuais, para utilização tanto com líquidos de cor como com líquidos transparentes.
Em conformidade com a norma EN ISO 7027.
- Detalhes do produto
Sensores de turbidez IDS, WTW – digitais e prontos para utilização sem fios
VisoTurb® 900-P: medição de turbidez IDS digital com um prático sensor de turbidez 
  • Sensor conveniente para medir a turbidez em águas superficiais e processadas
  • Calibração simples em 2 ou 3 pontos
  • Adequados para medições multiparamétricas IDS WTW MultiLine® no local
Gama completa de turbidímetros
Gama completa de padrões de turbidez