Gostaria de reiniciar sessão?
BioChrom
BioChrom
A VWR oferece uma gama de produtos para a purificação de proteínas, tais como troca iónica, ultrafiltração, diálise e purificação por afinidade.
A Tecnologia de Afinidade pode ser usada para isolar moléculas específicas de uma mistura (p.ex. purificação His·Bind®), capturar uma molécula pretendida para estudos de interacção (p.ex., imobilização em resina GST·Bind™) ou remover um componente de uma reacção (p.ex., remoção de proteases com os kits de captura Cleavage). Para purificação de proteínas recombinantes, utilizam-se construções em vectores de expressão apropriados, que permitem a expressão de proteínas de fusão.
A nossa selecção de matrizes de cromatografia de afinidade com metal imobilizado (IMAC) para a purificação das proteínas de fusão His·Tag® é a mais vasta disponível. Isto inclui a resina à base de agarose His·Bind, resina Ni-NTA His·Bind pré-carregada, esferas magnéticas de agarose His·Mag™, cartuchos de filtração e colunas rápidas His Bind, pré-carregadas e à base de celulose; e resina de metacrilato His·Bind Fractogel®, que permite capacidades e pressões mais elevadas. Outras resinas de afinidade à base de agarose permitem a purificação rápida das proteínas de fusão GST·Tag™, S·Tag™ e T7·Tag®.
Microsite de Life Sciences