Gostaria de reiniciar sessão?
Testes de microbiologia e higiene
Testes de microbiologia e higiene
Em microbiologia, todos os meios da VWR são produzidos com matérias-primas de elevada qualidade e estão sujeitos a rigorosos controlos de qualidade, num ambiente de produção de acordo com as diretrizes das Boas práticas de fabrico. Os produtos estão em conformidade com as normas internacionais, como a ISO e a Farmacopeia, se tal for relevante, e encontram-se disponíveis nas formulações standard e isentos de componentes derivados de animais. Consulte o nosso microsite de microbiologia para obter uma visão completa de toda a nossa gama de microbiologia.
Meios prontos a usar
A VWR oferece meios pré-preparados para microbiologia em placas, frascos ou tubos, para aplicações como a contagem total, bem como para a identificação de microrganismos específicos. Estes meios são extremamente práticos de utilizar e são fornecidos em diferentes combinações de embalagens, adequadas ao tipo de utilização.
Meios desidratados
Os meios de cultura desidratados da VWR são pré-misturados e de dissolução rápida o que facilita a sua preparação para cultivar e isolar microrganismos, sempre que necessário. Fabricados sob as mais rigorosas normas das BPF, estes meios estão disponíveis em embalagens de 500 g e de 5 kg.
Aditivos e suplementos de meios
Os aditivos e suplementos para microbiologia melhoram a eficácia de crescimento dos meios base, compensando as características de que a base possa carecer. Estes aditivos e suplementos permitem que os utilizadores personalizem os meios utilizados para obter o crescimento ideal dos microrganismos.
Controlo de higiene de superfícies
As placas de contacto e as lâminas de imersão flexíveis são um método simples e rápido de verificação do estado de higiene das superfícies, ao avaliarem a contaminação microbiológica.
Materiais de base
Os materiais de base para microbiologia permitem que os investigadores criem misturas especializadas para satisfazer os requisitos de organismos delicados e não delicados. Os materiais de base fornecem o ambiente rico em nutrientes de que as células in vitro necessitam para a cultura de microrganismos.