Gostaria de reiniciar sessão?
Toalhetes e zaragatoas para salas limpas
Toalhetes e zaragatoas para salas limpas
Os toalhetes para salas limpas estão entre os consumíveis mais importantes para salas limpas e ambientes controlados. São parte integrante de um complexo processo de limpeza que permite eliminar contaminantes geralmente invisíveis a olho nu e contribuem para a manutenção de uma boa higiene básica, juntamente com uma impressão visual limpa.
Para garantir uma limpeza eficaz, os toalhetes para salas limpas têm de ser capazes de absorver vários contaminantes da superfície no mais curto período de tempo e sem distribuir poluição adicional sob a forma de partículas, fibras, iões ou contaminantes microbiológicos.
Uma vez que os requisitos de salas limpas são amplamente variáveis, os toalhetes escolhidos têm de ser adequados para a aplicação. Os diversos materiais e estruturas dos toalhetes têm um grande impacto no respetivo desempenho técnico e funcional.
Qualidade certificada
Os toalhetes da ITW, com quem temos uma parceria, estão em conformidade com as mais avançadas normas de controlo de qualidade da indústria.
A ITW Texwipe é o único fabricante de toalhetes para uso em ambientes ISO de Classe 5 ou mais limpos com certificação ISO.
Planos de limpeza da basan
Ajudamo-lo a escolher os toalhetes mais adequados à sua aplicação.