Gostaria de reiniciar sessão?
Artigos de papelaria para salas limpas
Graças à gama completa de papel, blocos de notas e outros materiais de escrita adequados para salas limpas, não são necessárias restrições no registo e conservação de dados e outras informações nas áreas das salas limpas.
Artigos de papelaria para salas limpas
Os blocos de notas para salas limpas e os blocos de notas adesivas são fabricados com papel para salas limpas. É possível escrever em ambas as faces do papel. Recomendamos a utilização das nossas resistentes placas com mola para facilitar a realização de anotações em salas limpas e áreas de produção controladas.
As canetas para salas limpas, com propriedades antiderrapantes, facilitam a escrita, mesmo quando está a utilizar luvas. A tinta (existente em diferentes cores) é permanente, também em superfícies frias e molhadas (p. ex., sacos de plástico, material de laboratório descartável), e seca rapidamente. Não esborrata, mas pode ser limpa.