Gostaria de reiniciar sessão?
Óculos de proteção para salas limpas
Descartáveis com esterilização por raios gama ou óxido de etileno? Reutilizáveis com esterilização por peróxido de hidrogénio vaporizado ou autoclaváveis? Concebidos a pensar nos seus colaboradores e procedimentos operacionais standard, descartáveis e reutilizáveis, os nossos óculos para salas limpas ou ambientes controlados são fabricados com materiais resistentes, leves e confortáveis, compatíveis com salas limpas, e estão disponíveis em diversos estilos.
Óculos de proteção para salas limpas
Os óculos, tanto autoclaváveis como descartáveis, dispõem de sistemas antiembaciamento, lentes reforçadas oticamente corrigidas e sistemas de ventilação indiretos. São adequados para pessoas que utilizam óculos  e são 100% isentos de látex. Para garantir a máxima qualidade, todos os pares de óculos descartáveis esterilizados são individualmente inspecionados e adequados para consumíveis médicos, equipamento de proteção individual ou sempre que sejam necessários óculos de segurança e proteção.