Gostaria de reiniciar sessão?
Tapetes e pavimentos para salas limpas
Tapetes para a recolha de pó e partículas e pavimentos especiais para evitar a contaminação em salas limpas.
Tapetes e pavimentos para salas limpas As partículas têm tendência para assentar em superfícies planas devido aos vários fatores de aderência existentes em salas limpas e são fortemente influenciadas pelas características do fluxo de ar. O pavimento é o local final onde as partículas assentam ou permanecem como contaminação capturada.
Tapetes adesivos, tapetes permanentes e revestimentos especiais para pavimentos são fundamentais para controlar a contaminação por partículas à entrada das salas limpas. Para um controlo eficaz e ideal da contaminação em salas limpas e ambientes controlados, é altamente recomendada a combinação de tapetes permanentes com pavimentos especiais e tapetes adesivos.