Gostaria de reiniciar sessão?
Sapatos e botas para salas limpas
Em salas limpas é necessário minimizar o risco de o pessoal escorregar, bem como impedir avarias e períodos de inatividade causados pela descarga de eletricidade estática.
Para além da necessidade de adequação dos equipamentos instalados, do pavimento e do vestuário, é ainda necessário utilizar o calçado correto.
Sapatos e botas para salas limpas
O calçado é utilizado durante muitas horas todos os dias e tem de proporcionar segurança (para pessoas e processos), bem como conforto.
Existem diferenças no calçado para segurança, proteção e indústria, concebidas de acordo com as seguintes normas europeias:
EN 61340-5-1: Proteção de componentes sensíveis a cargas eletrostáticas/requisitos gerais
EN 4843-100: Requisitos para testes antiderrapantes
EN ISO 20344: Requisitos e métodos de teste
EN ISO 20345: Especificações para calçado de segurança
EN ISO 20346: Especificações para calçado de proteção
EN ISO 20347: Especificações para calçado profissional
É necessário utilizar calçado impermeável sempre que existam grandes quantidades de líquidos. Devem ser utilizadas socas em PU ou sapatos em microfibra que possam ser limpos e desinfetados. Sempre que for necessário limitar ou evitar cargas eletrostáticas, é fundamental usar calçado antiestático ou com proteção ESD.
Para mais informações
Catálogos do fornecedor disponíveis mediante pedido.