Gostaria de reiniciar sessão?
Mobiliário para salas limpas
O espaço é um dos fatores mais importantes das salas limpas, onde cada metro quadrado é dispendioso. Consequentemente, não existem soluções nem tamanhos padrão.
O mobiliário para salas limpas em aço inoxidável, condutor de eletricidade, é composto por suportes verticais com faces sólidas e tampos horizontais perfurados para mitigar o impacto do fluxo laminar de orientação vertical. Além disso, o mobiliário também é fácil de deslocar e limpar. Os orifícios nos tampos têm um diâmetro de 8 a 10 mm e ambos os lados são biselados.
Assistência da basan
Ajudamo-lo a planear as zonas de troca de vestuário e a (re)construir as antecâmaras de passagem do pessoal.