Gostaria de reiniciar sessão?
Honeywell Research Chemicals agora disponível na VWR!
Durante décadas, a Honeywell Research Chemicals disponibilizou um forte portefólio de solventes e produtos essenciais de laboratório sob as marcas Burdick & Jackson™ e Riedel-de Haen™.
O portfólio da Honeywell cresceu e inclui atualmente as mais respeitadas linhas de produtos e marcas de produtos químicos de laboratório e para investigação: Fluka™, Hydranal™, Chromasolv™ e TraceSELECT™.
Todo o portefólio da Honeywell Research Chemicals está disponível através da VWR.
Solventes
A maior gama de solventes no mercado inclui:
  • Chromasolv™ – para aplicações de GC-HS, LC-MS e UHPLC
  • TraceSELECT™ – para análises de teor reduzido de metais e vestigiais
  • Assim como solventes para espectroscopia – para aplicações de IV e UV-Vis e
  • uma gama de solventes anidros para aplicações sensíveis à humidade
  • ACS, graus de Farmacopeia - para todas as aplicações industriais e farmacêuticas exigentes
Mostrar produtos
CHROMASOLV®"
TraceSELECT™
Marca reconhecida mundialmente, agora Honeywell. Dispõe de uma vasta gama de produtos químicos e reagentes para:
  • aplicações analíticas incluindo tampões, aditivos, padrões e soluções volumétricas.
  • Produtos essenciais para o laboratório: ácidos, bases, sais, tampões de pH e muitos outros reagentes incluindo TraceSELECT™ Inorganics – sais de fluxo espontâneo para análises de teor reduzido de metais e vestigiais de produtos inorgânicos higroscópicos
  • Titulação Karl Fisher: inclui Hydranal™, o original produzido na fábrica alemã da Honeywell durante mais de 30 anos. O método mais preciso e mais utilizado, para medir o teor de água em qualquer amostra de ppm a 100%.
Mostrar produtos
Hydranal™
TraceSELECT™
Para síntese de péptidos e Oligos, lançado na Europa em 2017
  • Solventes e reagentes da marca comercial BioSyn™: com especificações relativas ao teor reduzido de água, ao baixo teor de aminas e a níveis baixos de partículas
Mostrar produtos
BioSyn™