Gostaria de reiniciar sessão?
NOVOS frigoríficos e congeladores de laboratório
NOVOS frigoríficos e congeladores de laboratório
A VWR dispõe de uma seleção de frigoríficos e congeladores de laboratório seguros, fiáveis e de baixo consumo.
Os frigoríficos e congeladores de laboratório permitem um armazenamento seguro e fiável de substâncias voláteis ou inflamáveis, reagentes, produtos químicos, venenos e amostras, com interiores sem faíscas para reduzir o risco de explosões internas.
Os aspetos a ter em conta na aquisição de um frigorífico ou congelador incluem o tamanho e a respetiva localização, bem como a quantidade de prateleiras necessárias, o tipo de porta, o lado de abertura da porta e o nível de sofisticação do alarme de aviso. A VWR dispõe de uma seleção de frigoríficos e congeladores para todas as temperaturas e capacidades, oferecendo igualmente consumíveis associados dos principais fornecedores e da nossa gama VWR Collection.