Gostaria de reiniciar sessão?
Material em suspensão
Material em suspensão
A VWR oferece uma variedade de produtos para medir a qualidade da água do ponto de vista dos materiais em suspensão. 
  • Método rápido com analisadores de humidade
  • Métodos de centrifugação ou filtração em conformidade com as normas europeias
  • O método para remover sólidos voláteis em suspensão desde as substâncias essencialmente inorgânicas ou os sólidos fixos pressupõe a utilização tanto de um forno como de uma balança analítica.