Preparação de amostras
Preparação de amostras
Essencial para a obtenção de resultados precisos. A VWR oferece uma ampla selecção de produtos, desde produtos para mistura e moagem a sistemas automáticos de digestão e destilação.
  • Unidades de digestão usadas para a determinação de azoto, de CQO e vestígios metálicos na água, de acordo com métodos oficiais
  • Unidades de destilação usadas para a determinação de azoto, para fenol, cianeto total, álcool, amónio, conservantes e dióxido de enxofre
  • Unidades de extracção usadas em muitas aplicações, tais como para a determinação de pesticidas, PCBs, dioxinas, fenóis, halogenóides, óleos e gorduras