Cromatografia em camada fina
Cromatografia em camada fina
A cromatografia em camada fina (TLC) e a cromatografia em camada fina de elevada performance (HPTLC) são frequentemente referidas como métodos de Cromatografia Planar. Trata-se de uma técnica de separação clássica, internacionalmente estabelecida e distinguida pela sua flexibilidade, fiabilidade e rentabilidade.
 A cromatografia em camada fina oferece:
  • Enorme flexibilidade;
  • Método de separação económico sem ser preciso recorrer a instrumentos sofisticados (apenas para a TLC);
  • Possibilidade de processar amostras múltiplas (até 72) em simultâneo em condições semelhantes;
  • Transparência e avaliação visual simultânea de todas as amostras e componentes das amostras;
  • Preparação de amostras simplificada devido à utilização apenas da fase estacionária.