Histologia
Histologia
A VWR dispõe de reagentes e aparelhos para preparar, preservar e processar toalhetes, cortar e corar secções.
Há muitas técnicas diferentes para a preparação de tecidos e muitos métodos de exame. A maior parte envolve a preparação de secções que são examinadas por vários tipos de microscopia, mas não há um único método de exame e, certamente, não há uma única técnica de coloração que apresente todas as células do tecido com a mesma perfeição. É possível demonstrar dados morfológicos pela coloração com corantes, características funcionais por métodos histoquímicos, imunológicos ou moleculares, e ultra-estruturas pela microscopia electrónica, tudo da mesma amostra. As secções coradas e o tecido embebido em blocos de parafina é a característica permanente e a maior parte dos laboratórios de histologia conserva preparações de blocos e lâminas por longos períodos de tempo.
Para lâminas, capas protectoras, microscópios, etc., ver a secção de microscopia.