Autoclaves e acessórios de laboratório
Autoclaves e acessórios de laboratório
As autoclaves são usadas para esterilizar o equipamento e os utensílios através da respetiva sujeição a vapor saturado de alta pressão.
As cargas típicas incluem material de vidro, equipamento e instrumentos para laboratório e, claro, os meios de cultura. Uma das áreas em expansão na utilização de autoclaves é o tratamento anterior à eliminação e a esterilização de resíduos como os resíduos patogénicos antes da eliminação final.
As autoclaves de bancada e para laboratórios de maiores dimensões, com configuração de carregamento superior ou frontal, são comercializadas em vários tamanhos pelos principais fornecedores e pela nossa gama VWR Collection.
Se precisar de validação do ciclo de autoclavagem, a VWR dispõe também de uma vasta gama de data loggers e de outros acessórios essenciais, como cestos, tabuleiros e folhas.