Regulamentos/normas
Padrões e normas relativas à qualidade da água para água potável, esgotos, águas industriais e rios.
Regulamentos/normas
Qualidade da água
ISO 6059 Determinação da dureza total (cálcio e magnésio) - Método Titulométrico com EDTA
ISO 6058 Determinação de cálcio - Método Titulométrico com EDTA
EN ISO 9963-1 Determinação da alcalinidade total e dos compósitos - Parte 1
EN ISO 9963-2 Determinação da alcalinidade dos carbonatos - Parte 2
ISO 9297 Determinação dos cloretos - Titulação com nitrato de prata e cromato como indicadores (método de Mohr)
ISO 7393-1 Determinação do cloro livre e do cloro total - Parte 1: Método titulométrico com N,N-dietil fenileno-1,4 diamina
ISO 7393-2 Determinação do cloro livre e do cloro total - Parte 2: Método colorimétrico com N,N-dietil fenileno-1,4 diamina
ISO 15705 Determinação da CQO - Micrométodo
ISO 6060 Determinação da CQO
ISO/CD 25814 Determinação do oxigénio dissolvido - Método electroquímico com uma sonda de oxigénio dissolvido
ISO/DIS 7887 Verificação e determinação colorimétrica
ISO 7027 Determinação da turbidez
ISO 10359-1 Determinação de fluoretos - Parte 1: Método electroquímico com ISE (para água potável ou pouco poluída)
ISO 5664 Determinação de amónio - Método por destilação e titulometria
ISO 10523 Determinação do pH
ISO 27888 Determinação da condutividade
ISO 11923 Determinação de materiais em suspensão pela filtração com fibras de vidro