Gostaria de reiniciar sessão?
Soluções tampão, padrões secundários
Fornecedor: VWR Chemicals
  • Solução padronizada a 25 °C, em conformidade com a norma DIN 17025
  • Precisão de ±0,010 unidades de pH (exceto tampão de 12.454, com uma precisão de 0,050)
  • Totalmente rastreáveis para uma ótima calibração de pH (rastreáveis de acordo com os padrões NIST)
  • Fornecidas com certificado de análise detalhado
  • Nos rótulos encontram-se os dados sobre a dependência da temperatura, o número do lote e o prazo de validade
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Manter a minha sessão iniciada
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
valor do pH pH accuracy Reference temperature Und. Referência VWR Quantidade
1,679 ±0,010 25 °C 500 ml 84580.260
3,776 ±0,010 25 °C 500 ml 84581.260 Unavailable
4,005 ±0,010 25 °C 500 ml 84582.260
6,865 ±0,010 25 °C 500 ml 84583.260
7,413 ±0,010 25 °C 500 ml 84584.260
9,18 ±0,010 25 °C 500 ml 84585.260
10,012 ±0,010 25 °C 500 ml 84586.260
12,454 ±0,050 25 °C 500 ml 84587.260
unavailable Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd